Documentos clave
178440
Sigma-Aldrich
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
Ferritin, Apo-, Equine Spleen, CAS 9013-31-4, is a native protein shell of ferritin molecule lacking iron.
Sinónimos:
Ferritin, Apo-, Equine Spleen
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
descripción
RTECS - CD9365000
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
dilute buffer: 1 mg/mL
water: 1 mg/mL
trazas de catión
Fe: <0.01%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native apo-ferritin from equine spleen. Protein shell of ferritin molecule lacking iron. Large amounts are present in β-cells of the pancreas where it acts as an antioxidant.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
McDonald, M.J., et al. 1994. FASEB J. 8, 777.
de Silva, D., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.298, 259.
Sun, S., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 25160.
Crichton, R.R. 1974. Structure Bonding17, 67.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable