Documentos clave
1.46538
Millipore
Agar SD
Tween®, Histidine, Thiosulfate, Lecithin, lid, ICR Plus Selective: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 and 200 plates
Sinónimos:
Agar SABOURAUD dextrosa, SDA, SDA con neutralizador, placa de contacto ICRplus
About This Item
Código UNSPSC:
41106231
NACRES:
NA.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene plate
Nivel de calidad
Agency
EP
USP
esterilidad
sterile; irradiated
Formulario
plate (ready-to-use)
Características
lid ICR Plus Selective: lockable
ready-to-use
composición
Histidine
Lecithin
Thiosulfate
Tween®
envase
triple packed of 20 and 200 plates
placa diám.
55 mm
pH
5.6 ( in H2O)
aplicaciones
pharmaceutical
surface monitoring
compatibilidad
stand alone
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
bacteria
fungi
Descripción general
El agar de contacto Sabouraud dextrosa + LTHTh sel. – ICR+ está diseñado para la determinación del recuento total de levaduras y mohos en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias. El medio Sabouraud dextrosa contiene productos de la digestión de tejidos animales (peptonas) que proporcionan una fuente nutritiva de aminoácidos y compuestos nitrogenados para el crecimiento de hongos y levaduras. La dextrosa se añade como fuente de energía y carbono. El medio contiene antibióticos resistentes a la irradiación para inhibir el crecimiento de la flora bacteriana acompañante. La lecitina, el polisorbato (Tween®) 80, la histidina, el tiosulfato de sodio y el piruvato son neutralizantes para inactivar los posibles residuos de desinfectantes en las superficies secas. Además, las placas ICRplus (plus o “+”) se suministran con una tapa bloqueable para un transporte seguro después del muestreo sin riesgo de perder la tapa. Las placas ICRplus son adecuadas para la incubación aerobia y anaerobia al convertir la tapa en la posición cerrada para la incubación aerobia y en la posición abierta para la incubación anaerobia. Para diferenciar mejor los medios SDA de los medios TSA, los primeros se cargan en una placa rosa.
Aplicación
El agar Sabouraud dextrosa (SDA) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de levaduras y mohos. Los medios encuentran su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento de levaduras y mohos en las superficies de los aisladores y las salas limpias.
Información legal
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators
Contact Plates and Swabs for Personnel and Surface Monitoring in Cleanrooms and Isolators