Key Documents
1.46783
Millipore
Agar de triptona y soja
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Sinónimos:
Agar de triptona y soja - Placas de contacto listas para usar, TSA, agar de hidrolizado de caseína de soja, placa de contacto ICRplus
About This Item
UNSPSC Code:
41106231
NACRES:
NA.74
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP
USP
description
ICR plus with lockable lid
sterility
sterile; irradiated
form
plate
feature
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
composition
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
packaging
triple packed of 10 plates
plate diam.
55 mm
application(s)
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria
fungi
General description
Agar de contacto de triptona de soja + LTHThio contact ICR+ está diseñado para la determinación del recuento total de microorganismos aerobios y anaerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias. Es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. La formulación del medio de hidrolizado de caseína de soja contiene una combinación de peptonas de caseína y de soja que suministran nitrógeno orgánico, en particular aminoácidos y péptidos de cadena más larga. El medio está enriquecido con neutralizantes como lecitina, Tween®, histidina, tiosulfato sódico y piruvato para inactivar los posibles restos de desinfectantes. Además, las placas ICRplus (plus o “+”) se suministran con una tapa bloqueable para su transporte seguro después del muestreo sin riesgo de perder la tapa, así como para la incubación aerobia (posición “CERRADA”) y para la incubación anaerobia/microaerófila en la posición “VENTILACIÓN”.
Application
El agar de triptona de soja (TSA, agar de hidrolizado de caseína y soja) es un medio complejo para el cultivo y el aislamiento de una amplia variedad de bacterias, levaduras y hongos. Los medios encuentran su aplicación en la supervisión del entorno determinando el recuento total de microorganismos aerobios y anaerobios en superficies secas y desinfectadas y en el personal en aisladores y salas limpias.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
ICR swabs and contact plates for environmental monitoring, detecting and enumerating microbial contamination on hard surfaces.
Ver todo