Documentos clave
1.11661
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Tinción rápida de frotis sanguíneos
suitable for hematology, staining set for microscopy
About This Item
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.21
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
histology
hematology
storage temp.
15-25°C
General description
La tinción Hemacolor® Rapid de frotis sanguíneos, el juego de tinción para microscopia, se utiliza para el diagnóstico celular en medicina humana y sirve para la investigación histológica y clínico-citológica de material de muestra de origen humano.
La tinción Hemacolor® Rapid del juego de tinción de frotis sanguíneos combina el brillo y la reproducibilidad de la tinción de Pappenheim con la ventaja temporal de una tinción rápida. El conjunto de tinción Hemacolor Rapid® de frotis sanguíneos contiene una disolución de fijación, una disolución de tinción roja (eosina) y una azul (azur) y comprimidos tampón de fosfato de pH 7,2 según Weise (referencia del producto 1.09468). Las disoluciones colorantes se aplican con separado, lo que produce un elevado grado de estabilidad. En este kit pueden evitarse los precipitados que aparecen convencionalmente en las disoluciones colorantes hematológicas. Además de en los frotis sanguíneos y de médula ósea, la tinción Hemacolor® de frotis sanguíneos puede utilizarse en citología clínica, por ejemplo, para teñir orina, esputos, FNAB, esperma, derrames y lavados.
Un kit contiene botellas de vidrio de 500 ml seguros y seis comprimidos amortiguadores. El paquete es suficiente para 250 - 1000 aplicaciones. Los comprimidos tampón de acuerdo con Weise pH 7,2 (referencia del producto 1.09468) también están disponibles en envases de mayor tamaño, por lo que pueden ser útiles para mayores demandas. Las tres disoluciones necesarias para la tinción están disponibles individualmente como:
tinción Hematacolor® Rapid de frotis sanguíneos, disolución 1, disolución de fijación (referencia del producto 1.11955)
tinción Hematacolor® Rapid de frotis sanguíneos, disolución 2, reactivo de color rojo (referencia del producto 1.11956)
tinción Hematacolor® Rapid de frotis sanguíneos, disolución 3, reactivo de color azul (referencia del producto 1.11957)
Este producto está registrado para DIV y tiene la marca CE. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Analysis Note
Idoneidad para microscopia (frotis sanguíneo): pasa la prueba
Eritrocitos: de rosa a parduzco
Núcleos: violeta
Gránulos eosinófilos: rojo-marrón
Gránulos neutrófilos: violeta claro
Citoplasma linfocitos: azul
Legal Information
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class