Merck
WG128
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Stain, Modified
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.47
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
concentración
0.4 % (w/v) in methanol (buffered at pH 6.8)
pH
6.7-6.9
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
When blood films are stained using Wright-Giemsa Stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm take on the characteristic blue or pink coloration. The combination of purified eosin and thiazine dyes in the product eliminates inconsistent staining and yields reproducible chromogenic responses.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Barbora Bílková et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 188, 71-77 (2017-06-16)
While haematological variation is well known in birds, variation in avian breeds (distinct morphotypes of the same species) remains unexplored. Poultry breeds, in particular, may show interesting evolutionary patterns and economically-relevant physiological differences. We performed a comparative examination of blood
Joseph M D Rastrick et al.
PloS one, 8(1), e54128-e54128 (2013-01-26)
COPD is an inflammatory lung disease largely associated with exposure to cigarette smoke (CS). The mechanism by which CS leads to the pathogenesis of COPD is currently unclear; it is known however that many of the inflammatory mediators present in
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Ver todo