Documentos clave
1.09713
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Seleccione un Tamaño
100 MG
EUR 152,90
250 MG
EUR 198,40
500 MG
EUR 286,80
1 G
EUR 354,40
2.5 G
EUR 572,80
5 G
EUR 936,80
10 G
EUR 1.664,80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
EUR 152,90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Para encargar productos, Contacto su distribuidor local.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
EUR 152,90
250 MG
EUR 198,40
500 MG
EUR 286,80
1 G
EUR 354,40
2.5 G
EUR 572,80
5 G
EUR 936,80
10 G
EUR 1.664,80
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127045-100MG
EUR 152,90
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Para encargar productos, Contacto su distribuidor local.
product name
Ensayo de nitratos, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
nitrate
measuring range
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (2,6-Dimethylphenol)
storage temp.
15-25°C
General description
Método: fotométrico DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO₃-N 0,4 - 110,7 mg/l NO₃⁻ Spectroquant®
Este método es análogo al de DIN 38405-9.
Este ensayo de nitratos en cubeta Spectroquant® permite la cuantificación exacta de nitratos en muestras de agua. El nitrato es un nutriente esencial requerido para el crecimiento de animales y plantas. Sin embargo, concentraciones elevadas de nitrato pueden constituir un riesgo para la salud, en particular para las mujeres embarazadas y los lactantes. Por consiguiente, en muchos países están reguladas las concentraciones de nitratos en las fuentes de agua.
Otros campos de aplicación son el análisis de alimentos líquidos y sólidos (por ejemplo, el suero) y de muestras medioambientales y agrícolas (por ejemplo, el suelo).
Los kits de ensayo con reactivos Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar los análisis según el procedimiento descrito en el prospecto de instrucción acompañante
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
3 - Flammable liquids
Certificados de análisis (COA)
Seleccionar un Número de producto
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Artículos
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Un método paso a paso para la determinación fotométrica de los nitratos en los efluentes utilizando kits de ensayo y fotómetro Spectroquant® para un análisis preciso y cuantitativo.
Un método paso a paso para la determinación fotométrica de los nitratos en los efluentes utilizando kits de ensayo y fotómetro Spectroquant® para un análisis preciso y cuantitativo.
Ver todo
Protocolos
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.