Key Documents
1.10007
Supelco
Nitrite Test Strips, colorimetric
greener alternative
2-80 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Sinónimos:
Tiras reactivas análisis químico de nitritos
About This Item
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Ensayo de nitritos, colorimetric, 2-80 mg/L (NO2-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Level
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrite
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
2-80 mg/L (NO2-)
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Método: colorimétrico, con tiras reactivas, de 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l (NO2-), MQuant®
Los nitritos son un indicador de contaminación. Por consiguiente, hay interesantes posibilidades de aplicación en el análisis del agua potable, las aguas residuales, el agua industrial y el agua para acuarios. En el análisis de alimentos, la determinación de nitritos en los productos cárnicos, las disoluciones de decapado, la salmuera y las espinacas ultracongeladas es particularmente importante. En las tiras reactivas de nitrito MQuant®, los iones nitrito reaccionan con una amina aromática para formar una sal de diazonio, que a su vez reacciona con la N-(1-naftil)etilendiamina para formar un colorante azo rojo-violeta. La concentración de nitritos se mide de manera semicuantitativa por comparación visual de la zona de reacción en la tira reactiva con los campos de la escala de color. Las tiras reactivas son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra para estimar la concentración de nitritos y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como un ensayo de nitritos Reflectoquant® o Spectroquant®.
Diseño para beneficios de sostenibilidad:
Seguimos demostrando nuestro compromiso con nuestro planeta y un futuro sostenible explorando formas de mejorar los productos existentes en nuestra cartera. Recientemente hemos revisado la línea actual de tiras reactivas MQuant® para identificar oportunidades clave destinadas a minimizar el impacto sin comprometer el rendimiento del producto.
Este producto se ha beneficiado de:
  • Tira reactiva con reducción
  • Tubo de aluminio reciclado
  • Folleto de instrucciones digital
Más información sobre la iniciativa: Pequeños cambios en las tiras reactivas para un gran impacto.
Application
  • Características clínicas y de laboratorio de las infecciones de las vías urinarias en lactantes: se comentan los desafíos diagnósticos y las características de las infecciones urinarias en lactantes, destacando la importancia de una detección precisa para guiar el tratamiento (Lo et al., 2018).
  • Diferenciación entre la enfermedad de Kawasaki y la infección urinaria en niños febriles con piuria y elevación de la proteína C reactiva: se centra en el diagnóstico diferencial en atención pediátrica, que puede influir en la elección de los ensayos de nitritos para un diagnóstico preciso y oportuno (Han y Lee, 2018).
  • Características tempranas de la enfermedad de Kawasaki con piuria en lactantes febriles menores de 6 meses: aborda la superposición de síntomas urinarios en la enfermedad de Kawasaki, subrayando la utilidad de los ensayos de nitritos en casos complejos (Yoon et al., 2018).
  • Práctica actual sobre la gestión de los resultados preoperatorios de la tira reactiva de orina en mujeres sometidas a cirugía ginecológica en Gales: se revisan procedimientos relacionados con la atención prequirúrgica en ginecología, indicando aplicaciones más amplias de los ensayos de nitritos en protocolos hospitalarios (Walker et al., 2019).
Linkage
Sustituye a: 10007-1; 10007
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2