1.14761
Iron Test, photometric
photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ensayo de hierro, photometric, 0.0025-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 1000 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
iron
measuring range
0.0025-5.00 mg/L (Fe)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Triazine)
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo de hierro Spectroquant® permite la cuantificación precisa de los iones de hierro en diversas aguas. Todos los iones de hierro están reducidos a iones hierro (II). En un medio tamponado con tioglicolato, reaccionan con un derivado de triazina para formar un complejo rojo-violeta que se determina fotométricamente.
Las tiras reactivas MQuant® son perfectas para el preanálisis rápido y económico de una muestra con el fin de estimar la concentración de hierro y un posible factor de dilución antes de utilizar un método cuantitativo como el ensayo Spectroquant®.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listos para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Contenido relacionado
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
El agua potable limpia es esencial para la producción de alimentos y bebidas. En este artículo se ofrece una descripción general de los análisis químicos y microbiológicos para determinación de la calidad y la seguridad del agua potable.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.