1.09215
Ziehl-Neelsen carbol-fuchsin solution
for microscopy
Sinónimos:
Carbol fuchsin solution
Formulario
liquid
DIV
for in vitro diagnostic use
técnicas
microbe id | staining: suitable
temperatura de transición
flash point 47 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
The 500 ml bottle of Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution provides approx. 250 stainings. Pretreatment of the specimens with Sputofluol™ dissolves the bacteria from the surrounding viscid sputum and cell material. Ziehl-Neelsen carbolfuchsin solution - for microscopy is an IVD product and CE registered. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C