HT8018
Carbol-Fuchsin Solution
About This Item
Productos recomendados
form
solution
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
InChI key
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
Visión de conjunto de la ciencia y la práctica de la bacteriología en el diagnóstico clínico. Más información sobre la aplicación de colorantes convencionales y especiales para el análisis microscópico.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.