Assay (argentometric): ≥ 98.0 % Identity: passes test Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 % Total nitrogen (N): ≤ 0.003 % Al (Aluminium): ≤ 0.001 % Cu (Copper): ≤ 0.0003 % Fe (Iron): ≤ 0.0003 % Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 % Pb (Lead): ≤ 0.003 % Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable