GF42099981
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Sinónimos:
RB006100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 420-999-81
peso
1 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)