99569
Silica gel on TLC plates
L × W 5 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, fluorescent indicator
Sinónimos:
Silica gel-coated TLC plates
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
5 cm × 20 cm
capa grosor
250 μm
placa L × An
5 cm × 20 cm
tamaño de partícula
8.0-12.0 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent is removed by supercritical extraction
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)