1.04874
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Potassium hydrogen phthalate
Seleccione un Tamaño
US$ 98,06
Fecha estimada de envío13 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 98,06
Fecha estimada de envío13 de marzo de 2025
Productos recomendados
Agency
reag. Ph. Eur.
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Formulario
solid
potencia
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% In water insoluble matter
pérdida
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
densidad
1.636 g/cm3
densidad aparente
900 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Clave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Coulometric method with titratable impurity analysis and mass balance method: This study presents a method to convert acidimetric purity to chemical purity for potassium hydrogen phthalate, which is validated using quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) techniques, enhancing the standards for analytical chemistry (Huang T et al., 2023).
- Triplet states of the nonlinear optical chromophore DCM in single crystals: Investigates the triplet excited states of the nonlinear optical chromophore DCM in potassium hydrogen phthalate single crystals, linking these states to single-molecule dark states, significant for the development of optical materials (Barbon A et al., 2009).
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Determinación fotométrica utilizando el método Griess posterior a la extracción
Determinación fotométrica utilizando el método Griess posterior a la extracción
Determinación fotométrica utilizando el método Griess posterior a la extracción