Key Documents
1.05063
Supelco
Nitrato de potasio
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Nitrato de potasio, Sal de potasio del ácido nítrico
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
KNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
101.10
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
NACRES:
NA.21
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
3015 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
bulk density
800 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤0.0005%
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0015%
NH4+: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Justificación científica y desarrollo de un dentífrico optimizado para el tratamiento de la hipersensibilidad dentinaria: este estudio clínico detalla el desarrollo de un dentífrico que contiene nitrato de potasio, destinado a tratar la hipersensibilidad dentinaria, mostrando la aplicación del compuesto en productos de salud dental (Tavss et al., 2004).
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): ≥ 99,0 %
Valor de pH (5 %; agua): 5,0 - 7,5
Cloruros (Cl): ≤ 0,001 %
Yodatos (IO₃): ≤ 0,0005 %
Nitratos (NO₂): ≤ 0,001 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0015 %
Na (Sodio): ≤ 0,02 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,001 %
Pb (plomo): ≤ 0,0001 %
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c