Documentos clave
1.00546
Supelco
Ácido meta-fosfórico
pieces for analysis (stabilized with sodium metaphosphate) EMSURE®
Sinónimos:
Ácido metafosfórico, ácido m-fosfórico
About This Item
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
composition
HPO<SUB>3</SUB>, 40-50% acidimetric
NaPO<SUB>3</SUB>, 50-60% acidimetric
impurities
≤1 ppm As (Arsenic)
≤10 ppm Cd (Cadmium)
≤10 ppm Chloride (Cl)
≤10 ppm Cu (Copper)
≤10 ppm Ni (Nickel)
≤10 ppm Pb (Lead)
≤10 ppm Zn (Zinc)
≤100 ppm Reducing matter (as H3PO3)
≤5 ppm Co (Cobalt)
≤5 ppm Mn (Manganese)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
≤50 ppm Fe (Iron)
pH
2 (20 °C, 33 g/L in H2O)
bp
600 °C/1013 hPa
mp
200-250 °C
density
2.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
  • Impacto del pH y el tiempo de aplicación del ácido metafosfórico en la unión resina-esmalte y resina-dentina: en este estudio se examinan los efectos de los diferentes niveles de pH y duraciones de aplicación del ácido metafosfórico sobre las propiedades de unión entre la resina y los tejidos dentales. El ácido metafosfórico demuestra una eficacia variable en la mejora de las características adhesivas, que son cruciales para las restauraciones dentales (Cardenas AFM et al., 2018).
  • Precipitación del fosfato dicálcico (CaHPO4·2H2O) a través del grabado con ácido ortofosfórico o metafosfórico: efectos sobre la durabilidad y la nanofuga/ultramorfología de las interfaces resina-dentina: en esta publicación se explora cómo el grabado con ácido ortofosfórico y metafosfórico influye en la precipitación del fosfato dicálcico en aplicaciones dentales, centrándose particularmente en su impacto en la durabilidad de las interfaces resina-dentina y las posibles implicaciones para la longevidad de la reparación dental (Feitosa VP et al., 2013).
  • Determinación simultánea de ácido ascórbico, aminotioles y metionina en matrices biológicas utilizando RP-HPLC de par iónico junto con detector electroquímico: en este estudio se detalla un método que aprovecha la cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase inversa para analizar el ácido ascórbico junto con otros compuestos, utilizándose el ácido metafosfórico para estabilizar las muestras durante el proceso analítico, destacando su aplicación en mediciones bioquímicas precisas (Khan MI et al., 2011).
  • Extracción, caracterización química y determinación de la actividad biológica de compuestos promotores de la salud del brócoli: se utilizó ácido metafosfórico en los procesos de extracción para analizar las propiedades químicas y las actividades biológicas de los compuestos promotores de la salud del brócoli, demostrando la utilidad del ácido en la ciencia de los alimentos y el análisis nutricional (Ares AM et al., 2013).
Analysis Note
Valoración (acidimétrica, HPO₃): 40 - 50 %
Valoración (acidimétrica; NaPO₃): 50 - 60 %
Identidad: pasa la prueba
Cloruros (Cl): ≤ 10 ppm
Nitratos (NO₃): ≤ 5 ppm
Materia reductora (como H₃PO₃): ≤ 100 ppm
As (Arsénico): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmio): ≤ 10 ppm
Co (Cobalto): ≤ 5 ppm
Cu (Cobre): ≤ 10 ppm
Fe (Hierro): ≤ 50 ppm
Mn (Manganeso): ≤ 5 ppm
Ni (Níquel): ≤ 10 ppm
Pb (Plomo): ≤ 10 ppm
Zn (Cinc): ≤ 10 ppm
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c