Documentos clave
07-356
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NR3A
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Anti-GluN3A, Anti-NMDAR-L, Anti-NMDAR3A, Anti-NR3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human
reactividad de especies (predicha por homología)
mammals
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GRIN3A(116443)
Especificidad
NR3A
Inmunógeno
péptido correspondiente a los aminoácidos 1098-1113 (SRKTELEEYQKTNRTC) de rata NR3A
Aplicación
Categoría de investigación
Neurociencia
El anticuerpo anti-NR3A es un anticuerpo contra el NR3A para utilizar WB.
Subcategoría de investigación
Estrés oxidativo
Enfermedades neurodegenerativas
Calidad
evaluada de manera sistemática mediante inmunotransferencia en una preparación de proteínas microsómicas cerebrales de rata
Descripción de destino
130 kDa
Forma física
Cromatografía de proteína A
Presentación: Purificada
Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % antes de agregar glicerol al 30 %
Almacenamiento y estabilidad
2 años a -20°C
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Hoau-Yan Wang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(35), 10961-10973 (2009-09-04)
Alzheimer's disease (AD) is characterized by synaptic dysfunction and cardinal neuropathological features including amyloid plaques and neurofibrillary tangles. Soluble amyloid-beta (Abeta) can suppress synaptic activities by interacting with alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (alpha7nAChRs). Here, we show that alpha7nAChR and NMDA
Developmental regulation of the NMDA receptor subunits, NR3A and NR1, in human prefrontal cortex.
Henson, MA; Roberts, AC; Salimi, K; Vadlamudi, S; Hamer, RM; Gilmore, JH; Jarskog, LF; Philpot, BD
Cerebral Cortex (1991)
Plinio D Favaro et al.
PLoS biology, 16(12), e2006838-e2006838 (2018-12-27)
The disc-large (DLG)-membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family of proteins forms a central signaling hub of the glutamate receptor complex. Among this family, some proteins regulate developmental maturation of glutamatergic synapses, a process vulnerable to aberrations, which may lead to neurodevelopmental
Amino terminal domain regulation of NMDA receptor function.
Herin, Greta Ann and Aizenman, Elias
European Journal of Pharmacology, 500, 101-111 (2004)
Roles of diverse glutamate receptors in brain functions elucidated by subunit-specific and region-specific gene targeting.
Mori, Hisashi and Mishina, Masayoshi
Life Sciences, 74, 329-336 (2003)