Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
07-327
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-acetil-histona H4 (Lys5)
serum, from rabbit
Sinónimos:
Histone H4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys5)
Gene Information
General description
La histona H4 es una de las cinco principales proteínas histonas implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H4 participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas. La acetilación de la histona H4 se produce en varias posiciones diferentes de lisina en la cola de la histona y es realizada por una familia de enzimas conocidas como histona acetil transferasas (HAT).
Specificity
Este anticuerpo reconoce el extremo N-terminal de la histona H4 acetilada en Lys5.
Se espera que este anticuerpo demuestre una amplia reactividad cruzada entre especies.
Immunogen
Epítopo: N-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH correspondiente al extremo N-terminal de la histona H4 acetilada en Lys5.
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la acetil-Histona H4 en células HeLa y A431.
Análisis de especificidad mediante inmunotransferencia por puntos: Un lote representativo detectó péptidos acetil-histona H4 (Lys5), pero no péptidos histona H4 no acetilada (Lys4) u otros péptidos correspondientes a histonas modificadas.
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: 5 µl de un lote representativo provocó inmunoprecipitación de la acetil-histona H4 en cromatina de las HeLa S3.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Subcategoría de investigación
Histonas
Utilice el anticuerpo anti-acetil-histona H4 (Lys5) (anticuerpo policlonal de conejo) validado en WB, DB, ICC, ChIP-seq, ChIP para detectar acetil-histona H4 (Lys5), también conocida como H4K5Ac, histona H4 (acetil K5).
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en extracto ácido HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: Una dilución 1:2 000 de este anticuerpo detectó acetil-histona H4 en 10 µg de extracto ácido de HeLa.
Target description
~13 kDa observados
Physical form
Purificada por inmunodepleción
Suero de conejo inmunosuprimido con azida sódica al 0,05 % y glicerol al 30 %.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2°C desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Nota: La variabilidad en las temperaturas del congelador por debajo de -20°C puede hacer que las disoluciones que contienen glicerol se congelen durante el almacenamiento.
Analysis Note
Control
Extracto ácido de HeLa
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
AP-2alpha induces epigenetic silencing of tumor suppressive genes and microsatellite instability in head and neck squamous cell carcinoma.
Bennett, KL; Romigh, T; Eng, C
Testing null
Long-Kuan Ran et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(13), 3372-3382 (2016-02-11)
To characterize the functional role of SIRT6 in hepatocellular carcinoma (HCC). The expression of SIRT6 in 60 paired paraffin-embedded HCC tissues and adjacent nontumoral liver tissues was examined by immunohistochemistry. The expression of SIRT6 in 101 paired frozen HCC tissues
Fei Gao et al.
International journal of nanomedicine, 11, 3859-3874 (2016-08-30)
As an engineered nanomaterial, zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) are used frequently in biological applications and can make contact with human skin. Here, we systematically investigated the effects of ZnO NPs on non-tumorigenic human epidermal keratinocytes, which were used as
Kathryn L Huisinga et al.
Genetics, 202(2), 565-582 (2015-12-19)
Heterochromatin is a common DNA packaging form employed by eukaryotes to constitutively silence transposable elements. Determining which sequences to package as heterochromatin is vital for an organism. Here, we use Drosophila melanogaster to study heterochromatin formation, exploiting position-effect variegation, a
Myriam Rai et al.
PloS one, 5(1), e8825-e8825 (2010-01-26)
Friedreich's ataxia (FRDA), the most common recessive ataxia in Caucasians, is due to severely reduced levels of frataxin, a highly conserved protein, that result from a large GAA triplet repeat expansion within the first intron of the frataxin gene (FXN).