Key Documents
07-1404
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-GLUT-4, terminal C.
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Solute carrier family 2, facilitated glucose transporter member 4, Glucose transporter type 4, insulin-responsive, GLUT-4
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC2A4(6517)
General description
La proteína llamada GLUT-4, o más correctamente familia de portadores de solutos 2, miembro 4 de los transportadores de glucosa, y codificada por el gen humano SLC2A4/GLUT4 es un transportador facilitador primario de glucosa regulado por insulina que se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cardíaco, así como en la grasa parda y blanca, pero que se expresa también en otros tejidos como el cerebro. En el cerebro, la GLUT4 se encuentra exclusivamente en las neuronas. La GLUT-4 es facilitadora porque no siempre está presente en la membrana plasmática celular. La GLUT-4 sólo se localiza en la membrana plasmática tras la inducción con insulina. La GLUT-4 está ubicada en la región perinuclear de las células en reposo. Las mutaciones en GLUT-4 son causa de una forma de diabetes mellitus no dependiente de insulina. La función de la GLUT4, así como su regulación transcripcional, está muy conservada en todos los vertebrados.
Specificity
El transportador de glucosa 4 (GLUT-4) es una proteína presente en el músculo esquelético y los tejidos cardiaco y adiposo de rata. La GLUT-4 está muy conservada entre especies, y la secuencia peptídica seleccionada para la producción de este anticuerpo es idéntica en ratas, humanos (aminoácidos 498-510) y ratones. Este anticuerpo no muestra reactividad cruzada del transportador de tipo HepG2 del cerebro de rata ni de otros transportadores de glucosa.
Immunogen
Epítopo: C-terminal
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde al extremo C terminal de la GLUT-4 humana.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: Una dilución 1:50-2 000 de un lote representativo detectó la GLUT-4 en miocitos cardíacos humanos y miocitos de músculo esquelético humano.
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la GLUT-4 con este anticuerpo anti-GLUT-4, C-terminal, validado para utilizar en WB, IH(P) y ELISA.
Subcategoría de investigación
Señalización de la insulina/energía
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células NIH3T3.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): Una dilución 1:5 000 de este anticuerpo detectó GLUT-4 en 10 µg de lisado de células NIH3T3.
Target description
~58 kDa observados
Linkage
Sustituye a: AB1346
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,05%
Purificado por afinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Lisado de células NIH3T3
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Rashmi Supriya et al.
Frontiers in physiology, 7, 323-323 (2016-08-12)
Anti-cancer agent doxorubicin (DOX) has been demonstrated to worsen insulin signaling, engender muscle atrophy, trigger pro-inflammation, and induce a shift to anaerobic glycolytic metabolism in skeletal muscle. The myotoxicity of DOX in diabetic skeletal muscle remains largely unclear. This study
Dolly Al Koborssy et al.
Frontiers in neuroscience, 8, 333-333 (2014-11-18)
In the brain, glucose homeostasis of extracellular fluid is crucial to the point that systems specifically dedicated to glucose sensing are found in areas involved in energy regulation and feeding behavior. Olfaction is a major sensory modality regulating food consumption.
ChREBP, a glucose-responsive transcriptional factor, enhances glucose metabolism to support biosynthesis in human cytomegalovirus-infected cells.
Yu, Y; Maguire, TG; Alwine, JC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Insulin and insulin-like growth factor I up-regulate GLUT4 gene expression in fetal brown adipocytes, in a phosphoinositide 3-kinase-dependent manner.
Valverde, A M, et al.
The Biochemical Journal, 337 ( Pt 3), 397-405 (1999)
Ceramide mediates insulin resistance by tumor necrosis factor-alpha in brown adipocytes by maintaining Akt in an inactive dephosphorylated state.
Teruel, T, et al.
Diabetes, 50, 2563-2571 (2001)