Key Documents
05-724MG
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 4A6
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-Myc Antibody, Clone 4A6 Anti-Myc Tag, Myc Tag Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Reconoce, y es específico de, proteínas recombinantes que contienen la etiqueta de epítopo Myc (EQKLISEEDL) en una variedad de contextos de secuencia. También reconoce el Myc humano.
Specificity
Reconoce, y es específico de, proteínas recombinantes que contienen la etiqueta de epítopo Myc (EQKLISEEDL) en una variedad de contextos de secuencia; también reconoce el Myc humano.
Immunogen
péptido que corresponde a los aminoácidos 410-420 (MEQKLISEEDL) del Myc humano
Application
Categoría de investigación
Etiquetas de epítopo y uso general
Detección de la etiqueta Myc utilizando este anticuerpo anti-etiqueta Myc, clon 4A6, validado para utilizar en ChIP, IF, IP, WB e IC.
Subcategoría de investigación
Etiquetas de epítopo
Quality
evaluada habitualmente mediante inmunotransferencia en proteínas recombinantes etiquetadas con Myc en contextos de secuencia
Target description
depende del peso molecular de la proteína etiquetada
Physical form
PBS
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
2 años a -20°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Yi-Chao Lee et al.
Journal of biomedical science, 25(1), 76-76 (2018-11-09)
The brain predominantly expressed RING finger protein, Znf179, is known to be important for embryonic neuronal differentiation during brain development. Downregulation of Znf179 has been observed in motor neurons of adult mouse models for amyotrophic lateral sclerosis (ALS), yet the
Min Jun Jang et al.
Cell death & disease, 8(12), 3201-3201 (2017-12-14)
Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) is the master regulator of adipocyte differentiation and is closely linked to the development of obesity. Despite great progress in elucidating the transcriptional network of PPARγ, epigenetic regulation of this pathway by histone modification remains
Yu-Jung Chang et al.
Cancers, 12(10) (2020-10-07)
Increased ROS proto-oncogene 1 (ROS1) expression has been implicated in the invasiveness of human oral squamous cell carcinoma (OSCC). The cellular distribution of ROS1 has long-been assumed at the plasma membrane. However, a previous work reported a differential cellular distribution
Roeland Lameris et al.
Immunology, 149(1), 111-121 (2016-06-18)
Ligation of the CD1d antigen-presenting molecule by monoclonal antibodies (mAbs) can trigger important biological functions. For therapeutic purposes camelid-derived variable domain of heavy-chain-only antibodies (VHH) have multiple advantages over mAbs because they are small, stable and have low immunogenicity. Here
Sahasransu Mahapatra et al.
Nucleic acids research, 39(10), 4023-4034 (2011-01-27)
FACT complex is involved in elongation and ensures fidelity in the initiation step of transcription by RNA polymerase (pol) II. Histone variant H2A.Z is found in nucleosomes at the 5'-end of many genes. We report here H2A.Z-chaperone activity of the