Key Documents
05-338
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Fas (humano, neutralizante), clon ZB4
clone ZB4, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
APO-1 cell surface antigen, Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95 antigen, FASLG receptor, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily member 6, tu
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ZB4, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
Este producto no induce apoptosis en cultivo celular.
Fas (también conocido como Apo-1 y CD95) es una glucoproteína de superficie celular de 40-50 kDa y es miembro de la familia de receptores del TNF. El Fas es una molécula de señalización de la apoptosis que forma el complejo de señalización inductor de muerte (DISCO) al unirse al trímero del ligando Fas en una célula adyacente. El receptor Fas también trimeriza, después de lo cual es internalizado y puede entonces unirse a la molécula adaptadora FADD. La FADD facilita la unión de la caspasa-8, la cual es activada para inducir la apoptosis mediada por la caspasa-8. El Fas también desempeña un papel en la citotoxicidad mediada por células T y en el desarrollo de las células T. El Fas se encuentra en el timo, el hígado, el corazón y el ovario, donde se expresa en una minoría de células T y B en reposo y en monocitos. El antagonista monoclonal anti-Fas clon ZB4 se ha utilizado para bloquear la actividad inductora de la apoptosis del Anti-Fas clon CH-11 en varias publicaciones.
Specificity
Este anticuerpo no reconoce el TNF y el Fas de ratón.
Este anticuerpo reconoce el antígeno de superficie celular humano Fas expresado en varias células humanas, como las células mieloides, las células linfoblastoides T y los fibroblastos diploides. No induce apoptosis en cultivo celular.
Immunogen
Fas recombinante humano.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Citometría de flujo: en un lote anterior de este anticuerpo se utilizaron 5-20 μg/ml. Inmunotransferencia Western: en un lote anterior de este anticuerpo se utilizaron 5 μg/ml.
El anticuerpo anti-Fas (humano, neutralizante), clon ZB4, detecta la concentración de Fas, y se ha publicado y validado para utilizar en WB, FC y NEUT.
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada por neutralización de la apoptosis inducida por anti-Fas (humano, activador), clon CH11 (Nº de ref. 05-201), tratamiento de células Jurkat humanas.
Neutralización: 10-500 ng/ml de este anticuerpo se incubaron durante una hora con células humanas transfectadas por Fas e inhibieron el anticuerpo anti-Fas (humano, activador), clon CH11 (Nº de ref. 05-201). La viabilidad celular se evaluó mediante un ensayo WST-1
Target description
45 kDa
Physical form
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Sulfato de amonio e IgG1 monoclonal de ratón purificada en PBS que contiene glicerol al 50%. Conservar a -20°C.
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Varias células humanas
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Stimulated human lamina propria T cells manifest enhanced Fas-mediated apoptosis
Boirivant, M., et al
The Journal of Clinical Investigation, 98, 2616-2622 (1996)
E Lacana et al.
Nature medicine, 5(5), 542-547 (1999-05-06)
Programmed cell death is a process required for the normal development of an organism. One of the best understood apoptotic pathways occurs in T lymphocytes and is mediated by Fas/Fas ligand (FasL) interaction. During studies of apoptosis induced by T
Networked T cell death following macrophage infection by Mycobacterium tuberculosis.
Macdonald, SH; Woodward, E; Coleman, MM; Dorris, ER; Nadarajan, P; Chew, WM; McLaughlin et al.
Testing null
Involvement of apoptosis antigen Fas in clonal deletion of human thymocytes
Yonehara, S, et al
International Immunology, 6, 1849-1856 (1994)
Divya Kesanakurti et al.
PloS one, 6(5), e19341-e19341 (2011-05-17)
Abrogation of apoptosis for prolonged cell survival is essential in cancer progression. In our previous studies, we showed the MMP-2 downregulation induced apoptosis in cancer cell lines. Here, we attempt to investigate the exact molecular mechanism of how MMP-2 depletion