Key Documents
05-201
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-Fas (humano, activador), clon CH11
clone CH11, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
APO-1 cell surface antigen, CD95 antigen, Fas (TNF receptor superfamily, member 6), Fas AMA, Fas antigen, apoptosis antigen 1, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CH11, monoclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgM
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAS(355)
General description
Fas/APO-1/CD95 (36 kDa) es un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), una familia de receptores transmembranarios. Se ha demostrado que Fas es un importante mediador de la muerte celular apoptótica, además de estar implicada en la inflamación. La unión del ligando Fas (Fas-L) induce la trimerización de Fas en la membrana celular diana. La activación de Fas provoca el reclutamiento de la proteína asociada a Fas con el dominio de muerte (FADD) a través de interacciones entre los dominios de muerte de Fas y FADD. La procaspasa 8 se une al FADD ligado a Fas a través de interacciones entre los dominios efectores de la muerte (DED) de FADD y la procaspasa 8, lo que desencadena la activación de la caspasa 8. La caspasa 8 activada escinde (activa) otras procaspasas, iniciando de ese modo una cascada de caspasa que lleva en último término a la apoptosis. Las caspasas escinden las láminas nucleares, haciendo que el núcleo se destruya y pierda su estructura normal. La apoptosis inducida por Fas puede ser bloqueada eficazmente en varias etapas con la proteína inhibidora de la FLICE (FLIP), por la Bcl-2 o por el modificador A de la respuesta a citocinas (CrmA).
Actividad biológica
El anticuerpo demuestra actividad citolítica en las células humanas que expresan Fas. Las células WR19L murinas y las células L929 transfectadas con ADNc que codifica la Fas humana experimentan apoptosis en respuesta a este anticuerpo.
Specificity
Este anticuerpo no reconoce el TNF y no experimenta reacción cruzada con la Fas de ratón. El ligando Fas inducirá apoptosis en sistemas humanos, de ratón y de rata.
Este anticuerpo reconoce el antígeno de superficie celular humano Fas, Pm 43 kDa, expresado en varias células humanas, entre ellas las células mieloides, las células linfoblastoides T y los fibroblastos diploides.
Immunogen
FS-7 (línea celular de fibroblastos diploides humanos). Clon CH-11.
Application
Categoría de investigación
Apoptosis y cáncer
Detección de Fas con este anticuerpo anti-Fas (humano, activador), clon CH11; se ha publicado y validado para su uso en citometría de flujo (FC), inmunocitoquímica (IC) e inmunotransferencia Western (WB).
Inmunotransferencia Western:
0,5-2 μg/ml de un lote anterior detectaron Fas en un lisado de células Raji.
Inmunocitoquímica:
5-10 μg/ml de un lote anterior detectaron Fas en células HeLa fijadas con formol al 4 %/ácido acético al 2 %.
Citometría de flujo:
Un lote anterior fue probado por un laboratorio independiente utilizando 20 μg/ml de anti-Fas, clon CH11 (Yonehara, S., 1989; Kobayashi, N., 1990).
Subcategoría de investigación
Apoptosis - Adicional
Quality
Evaluada sistemáticamente mediante la demostración de actividad citolítica en células humanas que expresan la Fas. Las células WR19L murinas y las células L929 transfectadas con ADNc que codifica la Fas humana experimentan apoptosis en respuesta a este anticuerpo.
Análisis del ensayo de apoptosis:
15-20 µg/ml de este lote indujeron una apoptosis máxima de las células de Jurkat humanas con una mortalidad del 83 % tras 24 horas de tratamiento.
Target description
43 kDa
Physical form
Cromatografía de inmunoafinidad
IgM monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene PBS, pH 7,2, con glicerol al 50 %. Líquido a -20ºC.
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20°C desde la fecha de recepción. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Tumor hepático humano, tumor de mama humano o lisado de células Jurkat completas, lisado de células Raji.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
G Linsinger et al.
Molecular and cellular biology, 19(5), 3299-3311 (1999-04-17)
Recent work suggests a participation of mitochondria in apoptotic cell death. This role includes the release of apoptogenic molecules into the cytosol preceding or after a loss of mitochondrial membrane potential DeltaPsim. The two uncouplers of oxidative phosphorylation carbonyl cyanide
F Basolo et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 80(9), 1413-1419 (2000-09-27)
The Fas-FasL system seems to mediate thyrocyte death in Hashimoto's thyroiditis. In thyroid cancer, down-regulation of bcl-2 seems to alter apoptosis control. We compared the expression of immunoreactive Fas and FasL in normal thyroid with that of tumors ranging from
K Wright et al.
The Journal of biological chemistry, 274(24), 17193-17201 (1999-06-08)
A combination of the pro-inflammatory cytokines interleukin (IL)-1alpha, interferon (IFN)-gamma, and tumor necrosis factor (TNF)-alpha induces nitric oxide synthase mRNA expression and nitric oxide (NO) generation in the human colon carcinoma cell line HT-29. This can be inhibited by pretreatment
Considering Fas ligand as a target for therapy.
Linkermann, Andreas, et al.
Expert Opinion on Therapeutic Targets, 9, 119-134 (2005)
S DeFranco et al.
Diabetes, 50(3), 483-488 (2001-03-15)
Fas (CD95) triggers programmed cell death and is involved in cell-mediated cytotoxicity and in shutting off the immune response. Inherited loss-of-function mutations hitting the Fas system cause the autoimmune/lymphoproliferative syndrome (ALPS). We have recently shown that ALPS patients' families display
Artículos
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.