341291
Kp7-6
≥98% (HPLC), lyophilized powder, Fas/FasL antagonist, Calbiochem®
Sinónimos:
Fas/FasL Antagonist, Kp7-6, H-YC*DEHFC*Y-OH, Cyclic [Cys-Cys disulfide], Kp7-6
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Fas/FasL Antagonist, Kp7-6, The Fas/FasL Antagonist, Kp7-6 controls the biological activity of Fas/FasL. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Fas/FasL-mediated cellular apoptotic signals
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Hasegawa, A., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 6599.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable