Merck
Todas las fotos(9)
Key Documents
05-1000
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfoserina, clon 4A4 (IgG1 de ratón)
clone 4A4, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Clone 4A4 Anti-Phosphoserine, Phosphoserine Detection Antibody
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4A4, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
General description
La identificación de la fosforilación de proteínas como mecanismo regulador se originó a partir de estudios de Fischer y Krebs a mediados de la década de 1950 que más tarde les valieron el premio Nobel en 1992. Es el principal mecanismo para la regulación de diversos procesos celulares, como la división celular, la síntesis de proteínas, la regulación de la transcripción y la neurotransmisión. La fosforilación en estado estacionario de cualquier sustrato dado es gobernada por las actividades opuestas de cinasas y fosfatasas. Ahora se cree que un tercio de todas las proteínas de células eucariotas están fosforiladas y que la mayoría de todos los eventos de fosforilación ocurren en restos de serina y treonina (>95 %).
Specificity
Este anticuerpo reconoce las proteínas fosforiladas en serina de todas las especies.
Immunogen
Fosfoserina acoplada a KLH.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la fosfoserina utilizando este anticuerpo anti-fosfoserina, clon 4A4 (IgG1 de ratón), validado para utilizar en ELISA, FC, IF, IH, IP y WB.
Inmunofluorescencia
Citometría de Flujo
Inmunohistoquímica (parafina)
ELISA
Subcategoría de investigación
Modificación postraduccional general
Quality
Evaluada habitualmente por análisis de inmunoelectrotransferencia (Western Blot) en lisado de células de carcinoma A431 humano tratadas con caliculina A/ácido okadaico.
Análisis de inmunoelectrotransferencia:
0,5–2 μg/ml de este lote detectaron proteínas fosforiladas en serina en un lisado de células de carcinoma A431 humanas tratadas con insulina o caliculina A/ácido okadaico.
Target description
Depende del peso molecular de la proteína fosforilada en serina que vaya a detectarse.
Physical form
Cromatografía en G-Sepharose de proteínas
IgG1 monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,1% y 30 % de glicerol.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a -20ºC desde la fecha de recepción.
Para una recuperación máxima, centrifugue el vial original antes de quitar el tapón. Si el producto se ha congelado y descongelado accidentalmente, centrifúguelo a 13.000 g durante 10 minutos a 2-8°C.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Xiangfei Kong et al.
Journal of biochemistry, 146(3), 417-427 (2009-06-13)
CDK11(p58), a CDK11 family Ser/Thr kinase, is a G2/M specific protein and contributed to regulation of cell cycle, transcription and apoptotic signal transduction. Recently, CDK11(p58) has been reported to exert important functions in mitotic process, such as the regulation of
Increased NADPH oxidase-derived superoxide is involved in the neuronal cell death induced by hypoxia-ischemia in neonatal hippocampal slice cultures.
Lu, Q; Wainwright, MS; Harris, VA; Aggarwal, S; Hou, Y; Rau, T; Poulsen, DJ; Black, SM
Free radical biology & medicine null
Glycine receptor internalization by protein kinases activation.
Miguel Angel Velazquez-Flores,Rocio Salceda,Miguel ??ngel Vel?!zquez-Flores,Roc?-o Salceda
Synapse null
Nucleocytoplasmic shuttling of a GATA transcription factor functions as a development timer.
Cai, H; Katoh-Kurasawa, M; Muramoto, T; Santhanam, B; Long, Y; Li, L; Ueda, M; Iglesias et al.
Science (New York, N.Y.) null
Daisuke Nanba et al.
Stem cell research & therapy, 4(5), 127-127 (2014-01-11)
The development of an appropriate procedure for lentiviral gene transduction into keratinocyte stem cells is crucial for stem cell biology and regenerative medicine for genetic disorders of the skin. However, there is little information available on the efficiency of lentiviral