ERE-042
Explosives Stock Standard
2000 μg/mL each component in ethyl acetate, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Características
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
composición
2-Amino-4,6-Dinitrotoluene
4-Amino-2,6-Dinitrotoluene
3,5-Dinitroaniline
1,3-Dinitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
Nitrobenzene
2-Nitrotoluene
3-Nitrotoluene
4-Nitrotoluene
RDX
Tetryl
1,3,5-Trinitrobenzene
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
envase
ampule of 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
2000 μg/mL each component in ethyl acetate
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)