772828
5-Norbornene-2-endo-acetic acid
Sinónimos:
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylacetic acid, Norbornene acetic acid
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
índice de refracción
n20/D 1.495
densidad
1.124 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(CC1C[C@@H]2C=C[C@H]1C2)=O
InChI
1S/C9H12O2/c10-9(11)5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5H2,(H,10,11)/t6-,7+,8?/m1/s1
Clave InChI
HRVGJQMCNYJEHM-KVARREAHSA-N
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)