D-055
N-Desethylamiodarone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
IC1=CC(C(C2=C(CCCC)OC3=CC=CC=C23)=O)=CC(I)=C1OCCNCC.Cl
InChI
1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H
Clave InChI
OCQPMJVGWGJLLG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Impact on Amiodarone Absorption: A study examining the effects of probiotics on drug pharmacokinetics demonstrated that E. coli Nissle 1917 alters the absorption of amiodarone in rats, which suggests implications for N-Desethylamiodarone hydrochloride, a metabolite of amiodarone, in similar biochemical studies. This provides valuable insights for research into the metabolic pathways and interactions of amiodarone derivatives (Matuskova et al., 2014).
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)