C-035
(±)-Cotinine-d3 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
(+/-)-Cotinine-d3 solution
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1(C(CCC1=O)c2cnccc2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
Clave InChI
UIKROCXWUNQSPJ-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)