The Z222712 kit comprises all the components for the chemical dryer item Z683507, including a drying tube with a removable desiccant bulb, an S.T. 34/35 joint, and a 3-way glass stopcock. The individual replacement components are Z222739 (replacement bulb) and Z222720 (replacement tube). The Z222720 tube has a length of 8", a tube ID of 34 mm, and a joint ID of approximately 30 mm. The drying tube assembly, Z222712, is guaranteed up to 5 psi (345mbar).
Z683507
Aldrich® chemical dryer
AC/DC input 115 V AC
Sinónimos:
chem dry, chemdry, dry tube, glass drying tube
General description
Precise digital control simultaneously displays both "set" and "actual" temperatures from ambient to 230°C. A built-in thermocouple automatically maintains selected temperature. The oven features a precision machined aluminum heating block with a borosilicate glass sample-viewing port and an integrated safety guard to prevent touching hot parts. The glass drying tube is protected within the enclosed heating block and is safely contained in the event of accidental breakage. The Modular design permits the removal and storage of dried samples in sealed drying tubes. This enables rapid sample processing in succession for servicing multiple users. Order glass drying tube assembly Z222712 separately.
Specifications:
Accuracy
- Temperature range: ambient to 230°C
- Calibration accuracy: 0.1% of span
- Temperature stability: 0.2°F/°C rise in ambient maximum
- Voltage stability: 0.01% of span/% of rated line voltage
Power
- 50/60 Hz 5%
- Data retention upon power failure via non volatile memory
- Detachable power cord
- CE compliant
Operating Environment
- 32 to 149°F/0 to 65°C; 0 to 90% RH, non-condensing
Legal Information
Replacement part
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
-
What are the constituents and dimensions of item Z222712?
1 answer-