Z274283
Analtech TLC Uniplates™: silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Analtech 21521
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
10 cm × 20 cm , scored
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
10-12 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)