Documentos clave
Z202312
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 29/15
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Materiales
stainless steel
Junta
joint: SJ29/15
Descripción general
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)