22549
Modular Rotameter
flow rate 6-300 mL/min
Sinónimos:
LOW FLOW FLOWMETER KIT
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
Productos recomendados
Parámetros
6-300 mL/min flow rate
Descripción general
Para cambios rápidos de flotación. El ensamblado modular le permite monitorizar cambios rápidos en los intervalos de caudal. Usted nunca toca el flotador, simplemente intercambia el módulo tubo/flotador entero. Cada kit contiene dos módulos, cada módulo con dos flotadores.
Las lecturas son precisas con una aproximación del ± 2. Se incluyen tablas de conversión para aire, CO2, He, H2, N2 y O2. Solicítese el trípode de ensamblado (Cat. No. 22548) y los conectores Swagelok separadamente.
Las lecturas son precisas con una aproximación del ± 2. Se incluyen tablas de conversión para aire, CO2, He, H2, N2 y O2. Solicítese el trípode de ensamblado (Cat. No. 22548) y los conectores Swagelok separadamente.
Rotameters are suitable for low flow measurement. They can only be used on clean fluids. It has a tapered metering tube which is mounted vertically with small end at the bottom and a float which is free to move within the tube. The fluid to be measured enters at the bottom of the tube, passes upwards around the float and out at the top. The increase and decrease of flow causes the float to rise higher or drop to low respectively. The flow rate is hence determined by direct observation of the position of the float in the metering tube.
Aplicación
Calibrated Supelco Rotameter is suitable in mixing medical grade breathable gas with either oxygen or nitrogen.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Laura K Smoyer et al.
Genetical research, 82(3), 163-170 (2004-05-12)
The Triplo-lethal locus (Tpl) of Drosophila is both triplo-lethal and haploinsufficient, but the function of the locus is unknown. We have examined Tpl-aneuploid embryos and find that, in both trisomics and monosomics, the midgut shows extensive cell death and the
Bela G. Liptak
Flow Measurement (1993)