Merck
Z185221
Double-tipped needle
L 24 in., gauge 14
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science
Longitud
24 in.
manómetro
14
Descripción general
304 SS with deflected tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)