Z102458
Double-ended needle
gauge 16, L 36 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science
Longitud
36 in.
manómetro
16
Descripción general
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)