Merck
Z185205
Double-tipped needle
gauge 12, L 36 in.
About This Item
UNSPSC Code:
41122002
NACRES:
NB.03
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Cadence Science
L
36 in.
gauge
12
General description
304 SS with deflected tips.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)