Documentos clave
Z178225
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 720 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
envase
pack of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14698-0000
Longitud
69.9 mm
capacidad
720 mL
Diámetro
184.2 mm
vástago D.E.
25.4 mm
Descripción general
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)