Documentos clave
Z178195
Sigma-Aldrich
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 90 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14695-0000
Longitud
69.9 mm
capacidad
90 mL
Diámetro
76.2 mm
vástago D.E.
11.1 mm
Descripción general
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)