Documentos clave
Z169439
Supelco
Spectroline® CM UV-viewing cabinet
Cabinet CM-26, AC/DC input 115 V AC, 60 Hz
Sinónimos:
CM UV inspection cabinet
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Características
CSA approved
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
An × L × Al
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
Descripción general
Minicabinas portátiles y ligeras de aluminio con lámparas de 4 y 6 vatios extraibles que pueden usarse para aplicaciones portátiles. Las lámparas proporcionan irradiación de onda corta y larga para la visualización de placas de CCF (TLC) y para demostraciones de fluorescencia UV o absorción. Las cabinas tienen un visor flexible y perfilado para una ventana absorbente UV incorporada, cortinas de fieltro de fácil acceso y fondos extraíbles para colocación sobre un transiluminador para obtener mayor intensidad y contraste. Conformidad CE, listado UL y cumple requisitos OSHA.
Supplied with 6 watt E-series UV lamp.
Aplicación
  • Spectroline® CM UV-viewing cabinet was used to produce a camera with UV lamp.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used as TLC accessory and also may be used as thermo UV lamps.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used to study the chromatograms obtained from GC-MS analysis.
Información legal
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)