WHA7408004
Whatman® nylon filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Z746282, membrane filter, membrane filters, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.8 μm, diam. 47 mm
Materiales
Nylon membrane
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 7408-004
Whatman Article No. 28420773 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.8 μm
Aplicación
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Características y beneficios
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)