WHA7404004
Whatman® nylon filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z746266, membrane filters, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® membrane filters nylon, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
material
Nylon membrane
agency
suitable for EPA OTM-45
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Whatman 7404-004
Whatman Article No. 28420771 (US reference)
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Application
- Filtration of aqueous and organic mobile phases
- Vacuum degassing
- Filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers, and solutions
Features and Benefits
- High-quality nylon membranes are suitable for filtering aqueous solutions and most organic solvents.
- Suitable for use with a wide range of biological preparations and can be used where other membranes are unsuitable or difficult to use
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.