WHA10405079
Whatman® nitrocellulose filter discs 8 μm pore size
white, hydrophilic, hydrophobic rim, 100 ea, 50 mm diam
Sinónimos:
Whatman filter, Z697540, membrane filters, syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, with hydrophobic rim, pore size 8 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 10405079
Whatman Article No. 28415157 (US reference)
Diámetro
50 mm
tamaño de poro
8 μm
Categorías relacionadas
Características y beneficios
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)