Merck
F7601
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl chloride
98%
Sinónimos:
α-Chloro-2-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-2-fluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
144.57
Beilstein/REAXYS Number:
471699
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
86 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI key
MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)