209538
4-Fluorobenzyl bromide
97%
Sinónimos:
α-Bromo-4-fluorotoluene, 1-Bromomethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.547 (lit.)
bp
85 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.517 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H6BrF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- 3-acetyl-1-(4-fluorobenzyl)-4-hydroxy-1H-indole
- 1-(4-fluorobenzyl)-5-(pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- (S)-1-(4-fluorobenzyl)-5-(2-(4-fluorophenoxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl)isatin
- 8-bromo 9-(4-fluorobenzyl) adenine
- 8-bromo 3-(4-fluorobenzyl) adenine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?