Merck
290564
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinónimos:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-p-xylene, 4-(Bromomethyl)benzotrifluoride
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
239.03
Beilstein:
638980
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
65-69 °C/5 mmHg (lit.)
mp
29-33 °C (lit.)
densidad
1.546 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
IKSNDOVDVVPSMA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl)benzylbromide have been investigated[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Daniel K Weber et al.
eLife, 10 (2021-05-13)
Phospholamban (PLN) is a mini-membrane protein that directly controls the cardiac Ca2+-transport response to β-adrenergic stimulation, thus modulating cardiac output during the fight-or-flight response. In the sarcoplasmic reticulum membrane, PLN binds to the sarco(endo)plasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA), keeping this enzyme's
M Karnan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 116, 84-95 (2013-08-06)
In this work, the vibrational characteristics of 4-(trifluoromethyl) benzylbromide (TFMBB) have been investigated and both the experimental and theoretical vibrational data indicate the presence of functional groups in the title molecule. The density functional theoretical (DFT) computations were performed at
Kelvine Chignen Possi et al.
Journal of medicinal chemistry, 60(22), 9263-9274 (2017-10-14)
Azapeptide analogues of growth hormone releasing peptide-6 (GHRP-6) exhibit promising affinity, selectivity, and modulator activity on the cluster of differentiation 36 receptor (CD36). For example, [A