D172200
4,5-Dimethyl-2-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
139-141 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(N)c(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-5-3-7(9)8(10(11)12)4-6(5)2/h3-4H,9H2,1-2H3
Clave InChI
PINGKGKKUSYUAW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?