269050
5-Chloro-2-nitroaniline
97%
Sinónimos:
2-Amino-4-chloro-nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
chunks
mp
125-129 °C (dec.) (lit.)
functional group
chloro
nitro
SMILES string
Nc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
InChI key
ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?