CLS9944816
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 17.0 mL
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
flat bottom tube
tamaño de rosca
15-415
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
without cap
envase
case of 1000
pack of 250
fabricante / nombre comercial
Corning 99448-16
D.E. × L
16 mm × 125 mm
capacidad
17.0 mL
cuello D.E.
15 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
tipo de unión
non-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)