CLS9944916
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 11.5 mL
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
tamaño de rosca
15-415
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
pkg of 1000 ea
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 99449-16
D.E. × L
16 mm × 100 mm
capacidad
11.5 mL
color
clear
idoneidad
suitable for (culture)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)