CLS9944716X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 19.0 mL
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1000
pack of 250
fabricante / nombre comercial
Corning 99447-16X
D.E. × L
16 mm × 150 mm
capacidad
19.0 mL
color
clear
Adaptador
thread for 15-415
idoneidad
suitable for (culture)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)