CLS300225
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 25 mL
Sinónimos:
Corning® 3002
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Productos recomendados
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante / nombre comercial
Corning 3002-25
tol. measuring range
0.17 mL
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Calibrated "to contain".
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)